Imprimer
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200095-1G PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA 187 EUR
APOSPC200095-1G APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Formule: C₆H₉BF₃·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052661
Numéro CAS: 244301-59-5