Imprimer
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 242 EUR
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25368742
Numéro CAS: 1443290-44-5