Imprimer
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200080-1G PC200080-500MG
APOSPC200080-1GEA 187 EUR
APOSPC200080-1G APOSPC200080-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₂F₃N₃O
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25121137
Numéro CAS: 1443291-26-6