Imprimer
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 326 EUR
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24447583
Numéro CAS: 1432895-08-3