Imprimer
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 538 EUR
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₇H₄ClF₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23697507
Numéro CAS: 389606-51-3