6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄FIN₂ Point de fusion: 178…181 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20483025 Numéro CAS: 1219127-01-1 |