2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyrimidine
Formule:
C₅H₄ClFN₂S Poids moléculaire: 178.615 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16876993 Numéro CAS: 87789-51-3 |