6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄FN₃O₂ Point de fusion: 169…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20483121 Numéro CAS: 1235993-30-2 |