Imprimer
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200046-1G PC200046-500MG
APOSPC200046-1GEA 538 EUR
APOSPC200046-1G APOSPC200046-500MG
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₃F₄NO₄S
Poids moléculaire: 425.438 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482270
Numéro CAS: 1245784-24-0