Imprimer
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200045-1G PC200045-500MG
APOSPC200045-1GEA 336 EUR
APOSPC200045-1G APOSPC200045-500MG
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Formule: C₁₆H₁₅FN₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689174
Numéro CAS: 864245-86-3