Imprimer
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 0 EUR
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839825
Numéro CAS: 92822-02-1