Imprimer
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 527 EUR
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₄BrF₃IN
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689162
Numéro CAS: 1420537-61-6