Imprimer
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 0 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Point de fusion: 208…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689151
Numéro CAS: 135654-55-6