Imprimer
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 527 EUR
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₄BrClF₃N
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689147
Numéro CAS: 1420537-62-7