Imprimer
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1996-1G PC1996-250MG PC1996-5G
APOSPC1996-1GEA 121 EUR
APOSPC1996-1G APOSPC1996-250MG APOSPC1996-5G
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
Formule: C₇H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972656
Numéro CAS: 122455-85-0