3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07777110 Numéro CAS: 78068-81-2 |