Imprimer
Aluminium trifluoroacetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1976-1G PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA 147 EUR
APOSPC1976-1G APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Formule: Al·3CF₃CO₂
Poids moléculaire: 366.028 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411227
Numéro CAS: 36554-89-9