Imprimer
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 94.4 EUR
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Formule: C₄H₇FO₂
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1,0806 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972939
Numéro CAS: 2366-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III