Imprimer
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine, 3-Fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 31.9 EUR
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Poids moléculaire: 127.12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998071
Numéro CAS: 887266-57-1