4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethan-1-one, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethanone, 2',3'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
Formule:
C₉H₆F₂O₃ Point d'ébullition: 87…89 °C (12 mm Hg) Point de fusion: 32…33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458053 Numéro CAS: 126120-83-0 |