Imprimer
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 123 EUR
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126367
Numéro CAS: 57124-20-6