Imprimer
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 0 EUR
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784304
Numéro CAS: 38470-22-3