Imprimer
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1853-10G PC1853-25G PC1853-100G
APOSPC1853-10GEA 81.2 EUR
APOSPC1853-10G APOSPC1853-25G APOSPC1853-100G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HCl₂F₃O
Poids moléculaire: 228.983 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039245
Numéro CAS: 101513-78-4
UN: 3265
ADR: 8 III