Imprimer
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1824-1G PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA 613 EUR
APOSPC1824-1G APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formule: C₆H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 86…87 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998070
Numéro CAS: 939399-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III