Imprimer
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 0 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Point de fusion: 87 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864666
Numéro CAS: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III