Imprimer
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1681-1G PC1681-5G
APOSPC1681-1GEA 229 EUR
APOSPC1681-1G APOSPC1681-5G
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₄
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659826
Numéro CAS: 850568-64-8