Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1669-1G PC1669-250MG
APOSPC1669-1GEA 657 EUR
APOSPC1669-1G APOSPC1669-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid
Formule: C₅H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998065
Numéro CAS: 885276-60-8