Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 377 EUR
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formule: C₅H₆F₃NO
Poids moléculaire: 153.102 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784292
Numéro CAS: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III