Imprimer
Graphite, fluorinated, polymer
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1649L-1G PC1649L-5G
APOSPC1649L-1GEA 62.5 EUR
APOSPC1649L-1G APOSPC1649L-5G
Graphite, fluorinated, polymer
Graphite, fluorinated, polymer
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135559
Numéro CAS: 51311-17-2