Imprimer
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Acetamido-3-bromobenzotrifluoride, N-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 92.8 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067782
Numéro CAS: 175135-49-6