Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-oxo-1,1,1-trifluorobutane, 3-Bromo-3-methyl-1,1,1-trifluoroacetone
PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 73 EUR
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formule: C₄H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 93 °C (748 mm Hg)
Densité: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236599
Numéro CAS: 382-01-4
UN: 1993
ADR: 3,III