Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-hydroxy-1,1,1-trifluorobutane
PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 364 EUR
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Formule: C₄H₆BrF₃O
Point d'ébullition: 130…132 °C
Densité: 1,6771 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236598
Numéro CAS: 382-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III