Imprimer
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(3-Fluorophenyl)ethanoyl chloride
PC1582-25G PC1582-5G PC1582-100G
APOSPC1582-25GEA 140 EUR
APOSPC1582-25G APOSPC1582-5G APOSPC1582-100G
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
3-Fluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787556
Numéro CAS: 458-04-8
UN: 1760
ADR: 8,III