3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-D-Phe(3,5-DiF)-OH, (2R)-3-(3,5-Difluorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
Formule:
C₂₄H₁₉F₂NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00797580 Numéro CAS: 205526-25-6 |