5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈ClF₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06658269 Numéro CAS: 1897-50-3 |