1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₈BrF₃ Point d'ébullition: 115…117 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190632 Numéro CAS: 203302-90-3 |