Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formule: C₉H₂Cl₄F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094129
Numéro CAS: 501657-11-0