Imprimer
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 111 EUR
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Point d'ébullition: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368743
Numéro CAS: 886762-54-5