Imprimer
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzoyl-3-(2,3-difluorophenyl)thiourea
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 140 EUR
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Poids moléculaire: 292.304 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458007
Numéro CAS: 887267-30-3