Imprimer
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 260 EUR
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Point d'ébullition: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784301
Numéro CAS: 123195-23-3