Imprimer
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 3-Iodo-2-oxo-1,1,1-trifluoropropane
PC1233-1G PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA 237 EUR
APOSPC1233-1G APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formule: C₃H₂F₃IO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998066
Numéro CAS: 142921-30-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II