Imprimer
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 661 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₄F₁₄
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041486
Numéro CAS: 51114-12-6