Imprimer
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G PC1219-25G PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1219-1G APOSPC1219-25G APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Formule: C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368671
Numéro CAS: 1049729-56-7