Imprimer
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 654 EUR
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formule: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784333
Numéro CAS: 186817-57-2