Imprimer
2,2-Difluoropropionamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 161 EUR
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Formule: C₃H₅F₂NO
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780126
Numéro CAS: 49781-48-8