Imprimer
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 531 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631947
Numéro CAS: 885950-67-4