Imprimer
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 29 EUR
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Poids moléculaire: 174.102 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (19 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275286
Numéro CAS: 749230-32-8