N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
Formule:
C₁₀H₁₂F₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368741 Numéro CAS: 886762-84-1 |