Imprimer
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-{[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperazine
PC11280-1G PC11280-25G PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA 50.9 EUR
APOSPC11280-1G APOSPC11280-25G APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Point d'ébullition: 82 °C (0,03 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368740
Numéro CAS: 868054-25-5