Imprimer
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-[(Trifluoromethyl)thio]benzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzene, (4-(Chloromethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane, 4-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
PC11279-5G PC11279-25G PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA 60.9 EUR
APOSPC11279-5G APOSPC11279-25G APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368739
Numéro CAS: 74483-45-7
UN: 3261
ADR: 8,II